132020
2-(p-Tolyl)ethylamine
97%
Synonyme(s) :
4-Methylphenethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clé InChI
VKJXAQYPOTYDLO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter