Principaux documents
129186
Sigma-Aldrich
1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
64-66 °C (lit.)
Densité
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC=CCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3
Clé InChI
PRBHEGAFLDMLAL-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Hexadiene was used to prepare OH-adducts[1].
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mohamad Al-Sheikhly et al.
Environmental science & technology, 40(9), 3082-3088 (2006-05-25)
Pulse radiolysis with spectrophotometric and conductometric detection was utilized to study the formation and reactions of radicals from benzene and dienes in aqueous solutions. The benzene OH adduct, *C6H6OH, reacts with O2 (k = 3 x 10(8) L mol(-1) s(-1))
A versatile hexadiene synthesis by decarboxylative sp(3)-sp(3) coupling/cope rearrangement.
Shelli R Waetzig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(30), 4977-4980 (2006-07-05)
Hexadiene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B89-B90 (1982-01-01)