Principaux documents
128112
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable