127493
4-Methylpyrimidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
141-142 °C (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccncn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup