127159
N-(2-Aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4815 (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCCCNCCN
InChI
1S/C5H15N3/c6-2-1-4-8-5-3-7/h8H,1-7H2
Clé InChI
DTSDBGVDESRKKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter