Principaux documents
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4416 (lit.)
pb
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter