126926
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
98%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(dimethylamino)propane, TMPDA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pression de vapeur
760 mmHg ( 145 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4234 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable