Principaux documents
126314
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
pb
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol has been used to study the solvent isotope effect (D2O versus H2O) on photomethanolysis efficiency and on fluorescence intensity[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)