125784
trans-Dehydroandrosterone
97%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-androsten-17-one, 5-Androsten-3β-ol-17-one, DHEA, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone
About This Item
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D +13.0°, c = 1 in ethanol
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
149-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2