Principaux documents
125016
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2′-butyrothienone
97%
Synonyme(s) :
4-Chloro-1-(2-thienyl)-1-butanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
Densité
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
Clé InChI
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter