Key Documents
124079
5-Bromoisatin
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro Beilstein :
383760
Numéro MDL:
Pureté
95%
Pf
247-252 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains isatin