122726
4-Acetylbiphenyl
98%
Synonyme(s) :
4-Biphenyl methyl ketone, 4-Phenylacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
116-118 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 10mg/200microlitres, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clé InChI
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2