Principaux documents
121045
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl sulfoxide
97%
Synonyme(s) :
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Formule linéaire :
(ClC6H4)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable