120618
4-Hydroxypyridine
95%
Synonyme(s) :
4-Pyridinol, 4-Pyridone
53,40 €
About This Item
53,40 €
Produits recommandés
Essai
95%
pb
230-235 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
150-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=CNC=C1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
Clé InChI
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable