120189
3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves