119482
8-Bromoguanosine hydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12BrN5O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.14 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −28.8°, c = 2 in DMSO/H2O, 1:1
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Xingyuan Jiao et al.
Journal of separation science, 37(21), 3033-3044 (2014-08-20)
We first detected aberrant nucleoside levels in the plasma, urine, bile, and tissues from cases and controls to explore them as biomarkers in the diagnosis of gallbladder cancer. Reversed-phase high-performance liquid chromatography was used to assess the levels of ten