117188
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
97%
212,00 €
About This Item
212,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
235-239 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable