116335
2-Chloro-6-methylpyridine
99%
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-picoline
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
pb
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter