11115
Antimony(III) oxide
≥99%
Synonyme(s) :
Diantimony trioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Point d'ébullition
1550 °C (lit.)
Pf
655 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤200 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤3 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤250 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Clé InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable