Principaux documents
109002
Sigma-Aldrich
Thioglycolate de sodium
97%
Synonyme(s) :
Acide mercaptoacétique sodium salt, Acide thioglycolique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Beilstein:
4569109
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Application
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
Remplacé(e)(s) par