10834
Silicone oil AS 100
viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C)
48,90 €
About This Item
48,90 €
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.422
Viscosité
~100 mPa.s, neat(25 °C)
Densité
0.995 g/cm3
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
518.0 °F
Point d'éclair (°C)
270 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves