Principaux documents
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanone
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
131-132 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)