10783
Antimony(III) sulfate
≥95.0%
Synonyme(s) :
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Chaîne SMILES
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Clé InChI
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable