106895
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Impuretés
<3% ferrocenecarboxylic acid
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
Clé InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
- Potential antitumor agents
- Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
- Prganometallic aromatic polyesters
- Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable