106518
Dodecahydrotriphenylene
99%
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
231-233 °C (lit.)
Solubilité
hexane: soluble
Chaîne SMILES
C1CCc2c(C1)c3CCCCc3c4CCCCc24
InChI
1S/C18H24/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H2
Clé InChI
ODHYDPYRIQKHCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable