Documents
105090
Sigma-Aldrich
Methylene dithiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2(SCN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
104-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CSCSC#N