Principaux documents
104760
Sigma-Aldrich
Chloro(methyl)diphenylsilane
98%
Synonyme(s) :
Chloro-diphenyl-methylsilane, DPMSCl, Diphenylmethylchlorosilane, Methyldiphenylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(C6H5)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.78
Numéro Beilstein :
2937445
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3 mmHg ( 125 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
295 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M Okamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 112(6), 409-413 (1992-06-01)
The retention behavior and selectivity of 30 kinds of phenyl-modified porous glasses and silicas, prepared from solutions of phenyldimethylchlorosilane, diphenylmethylchlorosilane or triphenylchlorosilane in xylene, were studied by high-performance liquid chromatography using carbamazepine and diphenylhydantoin as model compounds. From the elemental