Principaux documents
103985
Sigma-Aldrich
Cyclopentanemethanol
98%
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)cyclopentane, Cyclopentyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
C5H9CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
1919000
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclopentanemethanol was used to study catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at a glassy carbon electrode in acetonitrile containing tetramethylammonium tetrafluoroborate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)