103063
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
74-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
imide
Chaîne SMILES
OCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-7-3-6-12-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(12)15/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2
Clé InChI
BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable