Principaux documents
101893
Sigma-Aldrich
Decafluorobenzophenone
98%
Synonyme(s) :
Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
5 G
261,00 €
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
261,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6F5COC6F5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.12
Beilstein:
2066476
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
90-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
Clé InChI
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines[1].
Actions biochimiques/physiologiques
Perfluorobenzophenone alcoholic solution generates ketyl and radical anion which can be studied by electron spin resonance spectra[2]. Perfluorobenzophenone undergoes photolysis to form ketyl (C6F5)C.OH radical[3].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Orthogonal Synthesis of Fluorinated Acridones and Acridines from Perfluorobenzophenone.
Del Buttero P, et al
European Journal of Organic Chemistry, 2011(12), 2265-2271 (2011)
The Electron Spin Resonance Spectra of the Photochemically Produced Perfluorobenzophenone Ketyl and Anion Radicals.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 49(13), 2350-2352 (1971)
The Photochemically Produced Ketyl of Perfluorobenzophenone: Electron Spin Resonance Studies of Solvent Effects.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 51(19), 3211-3216 (1973)