Documents
ADVH97AC6ED6
AChemBlock
tert-Butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-4-5-8(12)9(13)6-7/h4-6,13H,12H2,1-3H3
Clé InChI
SBFQWHNQHIREJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u104733-tert-butyl-4-amino-3-hydroxybenzoate.html
Synonym
tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u104733-tert-butyl-4-amino-3-hydroxybenzoate.html