Documents
ADVH94547753
AChemBlock
N-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-bromo-3-pyridinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2S/c12-9-6-10(8-13-7-9)14-17(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H
Clé InChI
XLJAZXQDSCVIJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html
Synonym
n-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html