Documents
ADVH7F3828E2
AChemBlock
((3aR,4R,6R,6aR)-6-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.32
Numéro MDL:
Iupac Name
((3aR,4R,6R,6aR)-6-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18N6O4/c1-13(2)22-7-5(3-20)21-11(8(7)23-13)19-4-16-6-9(14)17-12(15)18-10(6)19/h4-5,7-8,11,20H,3H2,1-2H3,(H4,14,15,17,18)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
GHTKDSBSFMMOKE-IOSLPCCCSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69447-3ar-4r-6r-6ar-6-2-6-diamino-9h-purin-9-yl-2-2-dimethyltetrahydrofuro-3-4-d-1-3-dioxol-4-yl-methanol.html
Synonym
((3ar,4r,6r,6ar)-6-(2,6-diamino-9h-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69447-3ar-4r-6r-6ar-6-2-6-diamino-9h-purin-9-yl-2-2-dimethyltetrahydrofuro-3-4-d-1-3-dioxol-4-yl-methanol.html