Principaux documents
ADVH7F381073
AChemBlock
Boc-2-fluoro-D-homophenylalanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(2-fluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20FNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)9-8-10-6-4-5-7-11(10)16/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
QFXYXMWIFSVJSE-GFCCVEGCSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41972-boc-2-fluoro-d-homophenylalanine.html
Synonym
(R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(2-fluorophenyl)butanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41972-boc-2-fluoro-d-homophenylalanine.html