Documents
ADVH7F37E3E7
AChemBlock
Tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
Inchi Code
1S/C16H26O8/c1-5-21-12(17)9-10-16(14(19)23-7-3,15(20)24-8-4)11-13(18)22-6-2/h5-11H2,1-4H3
Clé InChI
OMXPFHPKCZTWLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23911-tetraethyl-butane-1-2-2-4-tetracarboxylate.html
Synonym
tetraethyl butane-1,2,2,4-tetracarboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23911-tetraethyl-butane-1-2-2-4-tetracarboxylate.html