Documents
ADVH7F37C94B
AChemBlock
6-chloro-5-(4-fluorophenyl)-4-pyrimidinamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.64
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-(4-fluorophenyl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H7ClFN3/c11-9-8(10(13)15-5-14-9)6-1-3-7(12)4-2-6/h1-5H,(H2,13,14,15)
Clé InChI
HKAAUVDRVFXXCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t97842-6-chloro-5-4-fluorophenyl-4-pyrimidinamine.html
Synonym
6-chloro-5-(4-fluorophenyl)pyrimidin-4-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97842-6-chloro-5-4-fluorophenyl-4-pyrimidinamine.html