Documents
AABH99A473E4
AA BLOCKS, INC.
2,4-Thiazolediamine, N2,N2-dimethyl-
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1,3-thiazole-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C5H9N3S/c1-8(2)5-7-4(6)3-9-5/h3H,6H2,1-2H3
Clé InChI
YGNAWCMPWLXVSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/75116-62-0
Synonym
2,4-Thiazolediamine, N2,N2-dimethyl-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=75116-62-0