Documents
AABH99A446AF
AA BLOCKS, INC.
3,5-Dibromo-4-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.89
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2N2O2/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9(10)11/h1-2H
Clé InChI
VHJGZEKSOAMLMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/121263-11-4
Synonym
3,5-Dibromo-4-nitro-pyridine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=121263-11-4