Principaux documents
AABH97D3D15D
AA BLOCKS, INC.
2-[2-(2-aminopropanamido)-4-methylpentanamido]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.31
Numéro MDL:
Iupac Name
({2-[(2-aminopropanoyl)amino]-4-methylpentanoyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
MNZHHDPWDWQJCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/82267-71-8
Synonym
H-DL-Ala-DL-Leu-Gly-OH
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=82267-71-8