Documents
AABH97D20EE1
AA BLOCKS, INC.
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis[(1R,5S)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] ester, rel-
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.59
Numéro MDL:
Iupac Name
bis((1R,5S)-3,3,5-trimethylcyclohexyl) phthalate
Inchi Code
1S/C26H38O4/c1-17-11-19(15-25(3,4)13-17)29-23(27)21-9-7-8-10-22(21)24(28)30-20-12-18(2)14-26(5,6)16-20/h7-10,17-20H,11-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
ATHBXDPWCKSOLE-UAFMIMERSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/245652-82-8
Synonym
BIS(TRANS-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL) PHTHALATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=245652-82-8