Documents
AABH97CE8F2A
AA BLOCKS, INC.
(3-Dimethylaminomethyl-2-methyl-indol-1-yl)-acetic acid acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Numéro MDL:
Iupac Name
{3-[(dimethylamino)methyl]-2-methyl-1H-indol-1-yl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-10-12(8-15(2)3)11-6-4-5-7-13(11)16(10)9-14(17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
LBZYKTQWDSGTNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/883549-73-3
Synonym
(3-Dimethylaminomethyl-2-methyl-indol-1-yl)-acetic acid acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=883549-73-3