Documents
AABH97CE8E67
AA BLOCKS, INC.
8-Ethoxy-4,4,6-trimethyl-5,6-dihydro-4h-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.33
Numéro MDL:
Iupac Name
8-ethoxy-4,4,6-trimethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione
Inchi Code
1S/C16H19NO3/c1-5-20-10-6-11-9(2)8-16(3,4)17-13(11)12(7-10)14(18)15(17)19/h6-7,9H,5,8H2,1-4H3
Clé InChI
XQMWWHIDJLXIEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/727661-21-4
Synonym
8-Ethoxy-4,4,6-trimethyl-5,6-dihydro-4h-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=727661-21-4