Principaux documents
AABH97CE8D2E
AA BLOCKS, INC.
2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)thio]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)sulfanyl]pyridine
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2S/c12-9-7-8(14(15)16)4-5-10(9)17-11-3-1-2-6-13-11/h1-7H
Clé InChI
XLOWLZLIGWLAPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/524955-87-1
Synonym
2-((2-chloro-4-nitrophenyl)thio)pyridine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=524955-87-1