Documents
AABH97CE849D
AA BLOCKS, INC.
(2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]ethyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NS/c10-8-2-1-7(5-9(8)11)6-13-4-3-12/h1-2,5H,3-4,6,12H2
Clé InChI
WGBDTPPGAOCRGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/27955-90-4
Synonym
{2-[(3,4-dichlorobenzyl)thio]ethyl}amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=27955-90-4