Documents
AABH97CE799A
AA BLOCKS, INC.
4-tert-butylcyclohexanecarbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-tert-butylcyclohexanecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(14)13-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
KIKKVHHEACDWSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/438531-50-1
Synonym
Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, hydrazide (9CI)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=438531-50-1