Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
SRE0095
Sigma-Aldrich
β-glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Concentration
300000-400000 units/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Nouvel article technique comparant les propriétés de différentes enzymes
Cliquez ici pour découvrir les dernières données techniques produites par la R&D de Sigma afin d'optimiser l'hydrolyse de différentes classes de médicaments à l'aide d'enzymes provenant de différentes sources et l'utilisation d'une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l'activité estérase qui convertit la 6-MAM en morphine.
Il a été observé que l'enzyme de Patella vulgata est plus efficace que les enzymes d'Helix pomatia, de foie de bovin et d'E. coli pour hydrolyser les opioïde-glucuronides.
More on the suitability of this product for hydrolysis of different drug-glucuronide substrates is available at this page.
Caractéristiques et avantages
Formulated with a higher enzyme concentration for applications requiring ultra-fast hydrolysis rates. Recombinantly expressed and purified to eliminate MAM esterase activity (6-Monoacetylmorphine→morphine). Representative analysis at high enzyme titer (50 un/μL β-glucuronidase) was less than 1% conversion of 6-MAM to morphine after 4 hours at 60 °C.
Définition de l'unité
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Forme physique
Supplied as a solution in 100mM potassium acetate pH 5.2. It is free of detergents, carbohydrates or any other components that may interfere with sample preparation and analysis.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.