Yes, this spectrophotometer has a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Please follow the user guide for easy analysis, available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/007/114776ug-ms.pdf.
173016
Prove 100 Spectrophotometer
Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Prove 100, Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Prove 100
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le Spectroquant Prove 100 constitue une solution rentable de haute qualité pour vos analyses quotidiennes.
La famille Spectroquant Prove est notre gamme de spectrophotomètres conçus pour l′analyse facile des échantillons d′eau, d′aliments et de boissons, et environnementaux. Tous les appareils Spectroquant Prove sont pré-programmés pour plus de 20 kits de tests. L′identification automatique des codes-barres garantit que les paramètres corrects de la méthode et toutes les informations essentielles comme le numéro de lot, la date de péremption et les mises à jour automatiques de l′étalonnage sont enregistrés, ce qui rend l′utilisation des kits de tests analytiques plus facile que jamais.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Articles
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Nous sommes un leader mondial de l'industrie des sciences de la vie et produisons des tests en kit pour mesurer de nombreux analytes. Water Online s'est entretenu avec nous au sujet des avancées réalisées dans le domaine de la mesure de la demande chimique en oxygène.
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Protocoles
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Contenu apparenté
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
-
Does this spectrophotometer have a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Meaning can I zero with a blank and then just use the test kit # 1.14776 to get an instant readout of ppm concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf