Merck
Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
Trouvez les outils dont vous avez besoin pour sélectionner
les leads candidats les plus prometteurs.
L'identification de leads d'anticorps thérapeutiques implique la sélection d'anticorps candidats pour des thérapies ciblées. Une fois qu'une cible spécifique a été identifiée, des anticorps sont produits en utilisant la molécule cible comme antigène. Les anticorps peuvent être produits à l'aide de méthodes telles que la technologie des hybridomes, le clonage des lymphocytes B et l'exposition sur phage. Les anticorps sont ensuite purifiés et criblés pour leur capacité à lier l'antigène. Les anticorps sélectionnés sont ensuite caractérisés, ce qui permet de déterminer leur spécificité, leur affinité, leur stabilité et leurs propriétés pharmacocinétiques. Nous proposons de nombreuses plateformes et de nombreux réactifs pour soutenir le processus d'identification de leads, de la production d'anticorps monoclonaux à l'isolement, la sélection et l'optimisation de leads. 
Optimisation de leads pour les anticorps monoclonaux
Photographie de la main d'un scientifique utilisant une pince pour placer un insert Millicell® pour la culture cellulaire contenant du milieu de culture dans une microplaque
Pour optimiser l'efficacité, la toxicité et la sécurité des produits pharmacologiques dans le cadre du développement d'anticorps monoclonaux, nous disposons d'une offre complète d'outils in vitro, de modèles cellulaires et d'essais. Nos solutions innovantes comprennent une large gamme de lignées cellulaires et de cellules prêtes à l'emploi pour des applications telles que les essais ADME (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion) et les études pharmacologiques. Nos lignées cellulaires du panel d'immuno-oncologie constituent un système modèle efficace et fiable pour étudier l'immunothérapie des cancers. Nous fournissons également des cellules primaires, des PBMC et des cellules NK, ainsi que des organoïdes dérivés de patients pour des modèles cellulaires qui reproduisent plus fidèlement l'environnement physiologique et l'architecture des systèmes in vivo.
Pour soutenir le développement de traitements médicamenteux sûrs et efficaces, nous disposons d'une gamme d'essais de santé cellulaire, notamment d'essais de viabilité, d'apoptose et de prolifération. Nos réactifs d'imagerie de la cellule vivante permettent de visualiser et de quantifier divers procédés cellulaires, ce qui permet de vous fournir des informations sur la toxicité et l'efficacité des médicaments.
Catégories apparentées
Coloration par fluorescence de cellules de mammifère en culture
Lignées cellulaires
Lignées cellulaires issues de la collection ECACC, lignées de cellules cancéreuses, modèles cellulaires et plus encore.
Image en fluorescence de cellules épithéliales humaines primaires en culture
Cellules primaires
Cellules humaines primaires, PBMC normales et pathologiques et cellules immunitaires.
Coloration fluorescente d'organoïdes de côlon dérivés de CSPi humaines, SCC300
Organoïdes
Organoïdes dérivés d'iPSC humaines et de patients pour une culture cellulaire avancée.
Double coloration des cellules vivantes et des cellules mortes pour la différenciation
Tests de santé cellulaire
Réactifs, kits et outils permettant de mesurer des indicateurs généraux ou spécifiques de l'état des cellules.
Cellules marquées avec le marqueur de membrane rouge lointain Claret CellVue®
Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
Marqueurs fluorescents, sondes, biocapteurs et technologies de marquage pour l'imagerie cellulaire.
Articles apparentés
Explorez nos produits et services