Merck
PAT : intégrer la qualité aux procédés biopharmaceutiques
avec une surveillance et un contrôle en temps réel
AccueilOffres intégréesBiopharma 4.0Technologie d'analyse des procédés (PAT)Surveillance en ligne et en temps réel par la technologie Raman
La technologie d'analyse des procédés (PAT) garantit la qualité de la production biopharmaceutique par une surveillance et un contrôle des procédés en temps réel. Elle utilise des outils analytiques pour mettre au point des procédés de fabrication qui tiennent compte de la variabilité des matières et des équipements. Une fois identifiés les paramètres de procédé critiques (CPP) qui influent sur les attributs de qualité critiques (CQA), des méthodes analytiques sont employées pour surveiller et contrôler les CPP, afin de les maintenir dans la plage nominale souhaitée. Cette approche intègre au procédé les principes du "Quality by Design" (QbD) plutôt que de ne compter que sur les tests réalisés en bout de chaîne sur le produit.
Surveillance en ligne et en temps réel par la technologie Raman
La spectroscopie Raman fait partie des nombreux outils utilisés dans la mise en œuvre de la technologie d'analyse des procédés (PAT). Elle permet de déterminer la composition chimique et la structure moléculaire de manière reproductible et non destructive, pour ne plus risquer de perdre des informations chimiques à cause d'une dégradation, d'une instabilité ou de la préparation d'échantillons. Par exemple, cette technique peut servir à surveiller certains CPP des cultures cellulaires tels que le taux de glucose, de lactate, d'ammonium ou la densité cellulaire, ainsi que certains CQA comme le titre en protéines, la glycosylation ou l'agrégation. L'analyse se fait par insertion d'une sonde dans le procédé ainsi que d'autres capteurs largement utilisés ; elle permet ainsi de surveiller en temps réel et d'automatiser le procédé, et de ne plus avoir besoin de recueillir des échantillons et de les envoyer au laboratoire de contrôle qualité (QC) pour analyse.
Comparée aux méthodes d'analyse hors ligne traditionnelles comme l'analyseur multitest de culture cellulaire, l'analyseur de viabilité cellulaire ou la HPLC, la spectroscopie Raman offre des avantages évidents aussi bien pour les procédés upstream (USP) que downstream (DSP), notamment :
  • Surveillance multi-attributs avec une seule et même sonde
  • Mise en œuvre d'une stratégie d'alimentation automatique durant la croissance des cultures de cellules
  • Collecte d'informations chimiques et biologiques complètes avec un seul et même spectre
  • Accès à des mesures in situ et en temps réel
  • Analyse non destructive
  • Facilité de mise en place avec une sonde en ligne
Installation d'une sonde Raman en ligne dans un bioréacteur de 3 l. Cette sonde est connectée par un câble à l'analyseur Raman ProCellics™, lui-même connecté à un ordinateur sur lequel tourne le logiciel PAT Raman Bio4C® qui analyse les données collectées par la sonde.
Spécialement conçu pour l'industrie des bioprocédés, l'analyseur Raman ProCellics™ est une plateforme de technologie d'analyse des procédés (PAT) prête à l'emploi qui sert à surveiller les bioprocédés USP et DSP en ligne et en temps réel, du développement du procédé jusqu'à la production.
Elle permet de mieux comprendre les procédés et de mettre en place une stratégie de contrôle automatisé des procédés. En outre, cette plateforme permet de gagner du temps, d'apporter aux opérateurs une certaine flexibilité et de réduire le risque de contamination et de lots défectueux par rapport à un prélèvement manuel.
L'unité mono-canal de l'analyseur Raman ProCellics™ permet de surveiller plusieurs cultures avec une seule et même sonde.
L'analyseur Raman ProCellics™ existe en deux configurations pouvant être entièrement adaptées aux exigences de fabrication, pour répondre à divers besoins de surveillance, depuis le développement du procédé jusqu'à la production :
L'unité mono-canal permet de surveiller plusieurs cultures avec une seule et même sonde. Le système comprend une unité de base équipée d'un laser à 785 nm, une sonde, des accessoires et un ordinateur tout-en-un incluant le logiciel PAT Raman Bio4C®.
L'unité multi-canal de l'analyseur Raman ProCellics™ permet de surveiller jusqu'à quatre cultures en parallèle avec un système ayant le même encombrement.
L'unité multi-canal permet de surveiller jusqu'à quatre cultures en parallèle avec un système ayant le même encombrement. Le système comprend une unité de base équipée d'un laser à 785 nm, une unité multi-canal avec quatre sondes, des accessoires et un ordinateur tout-en-un incluant le logiciel PAT Raman Bio4C®.
Un tube de sonde avancé, à utiliser avec certaines fonctionnalités particulières du logiciel, est disponible pour contrer l'effet des interférences lumineuses, pour ne plus avoir besoin de protéger le bioréacteur des rayons de lumière.
Il renforce l'évolutivité de la technologie Raman sur diverses étapes du procédé, permettant de passer sans effort des systèmes à usage unique aux systèmes réutilisables, et d'une échelle à l'autre, de la mise au point du procédé jusqu'à la production.
Catégories apparentées
Deux scientifiques travaillant à droite d'un bioréacteur
Milieux de culture cellulaire pour les bioprocédés
Nos milieux de culture cellulaire standards et personnalisables améliorent la productivité des procédés upstream de production d'anticorps monoclonaux, de vaccins et de thérapies géniques/cellulaires.
Famille Mobius
Bioréacteurs à usage unique Mobius® pour le bioprocessing
La famille de bioréacteurs Mobius® comprend des bioréacteurs conçus pour l'échelle du laboratoire (2 ml et 3 l), l'échelle pilote, l'échelle clinique et...
Installation d'une sonde Raman en ligne dans un bioréacteur de 3 l. Cette sonde est connectée par un câble à l'analyseur Raman ProCellics™, lui-même connecté à un ordinateur sur lequel tourne le logiciel PAT Raman Bio4C® qui analyse les données collectées par la sonde.
Rétention cellulaire
Améliorez l'efficacité de la séquence d'ensemencement en perfusion avec notre solution de rétention cellulaire. Surveillance et contrôle en temps réel.
Ressources apparentées
Page 1 sur 2
Webinaires apparentés
Raman Spectroscopy for Monitoring of CCP and CQA in Perfusion
Utilisation de la spectroscopie Raman pour surveiller des CPP et des CQA en mode perfusion.
Monitoring and Quality Control of Cell Culture Media Preparation Using Raman Spectroscopy
Découvrez les possibilités qu'offre la spectroscopie Raman dans le contrôle qualité de la préparation des milieux de culture cellulaire.
Utilization of Automated Aseptic Sampling
Utilisation du prélèvement aseptique automatisé pour accéder plus rapidement aux données relatives aux procédés et à la qualité dans les bioprocédés upstream.
On-line HPLC as PAT Tool in Bioprocessing
Découvrez l'utilité de la HPLC en ligne pour surveiller et contrôler le taux d'agrégation des anticorps dans les bioprocédés.
La plateforme BioContinuum™ : le facilitateur des installations de bioproduction de demain !