Downstream Processing intensifié et continu
Gagnez en efficacité et en flexibilité opérationnelles tout en réduisant l'encombrement de vos installations et vos coûts
Envie d'accroître l'efficacité de vos procédés downstream ?
La transformation du déroulement des opérations de bioproduction est accélérée par la demande de nouveaux traitements et le besoin de réduire les coûts tout en garantissant la flexibilité opérationnelle et la productivité.
L'intensification des procédés et les bioprocédés continus en système clos sont les stratégies fondamentales qui permettent d'atteindre ces objectifs. Ces aspects sont largement déployés avec succès dans la phase downstream (DSP) pour gagner en efficacité, en rapidité, en encombrement, en coût et en durabilité.
Pour aider les fabricants de produits biopharmaceutiques à intensifier, passer en système clos, améliorer grâce aux outils numériques, ou passer en 100 % continu leurs procédés et atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de flexibilité opérationnelles, il existe de nombreux leviers dans la phase DSP.
Ultrafiltration
Avec la filtration à flux tangentiel en un seul passage (SPTFF), il n'est plus nécessaire de disposer de cuves de stockage ou d'une boucle de rétentat, ce qui permet de fonctionner en flux continu et d'intensifier le downstream processing des anticorps monoclonaux. La productivité et l'efficacité des opérations de DSP sur les mAb peuvent encore être améliorées en couplant la SPTFF avec des étapes de chromatographie. La SPTFF est également idéalement placée pour donner des formulations fortement concentrées donnant un meilleur taux de récupération du produit durant l'étape de formulation finale.
- La SPTFF Pellicon® offre une solution inégalée pour réduire les volumes en cours de production durant le downstream processing des médicaments, atteindre des concentrations et des rendements impossibles à obtenir avec la filtration à flux tangentiel (TFF) par lots en raison des limites de volume de travail, et pour utiliser des procédés connectés et continus.
- Les cassettes Pellicon® garantissent une pureté constante et fiable à chaque étape et chaque échelle tout au long de la vie d'un médicament.
- Les capsules Pellicon® sont prévues pour la filtration des flux d'alimentation nécessitant des installations à usage unique, offrant notamment une plus grande facilité d'utilisation, un procédé plus polyvalent, des délais de traitement des produits raccourcis et une exposition réduite des opérateurs.
Catégories apparentées
Les systèmes de chromatographie à usage unique ou multiple sont essentiels à la séparation de vos précieuses molécules.
La chromatographie d'affinité est souvent employée durant la phase de capture pour isoler la molécule cible et réduire le volume à traiter.
La chromatographie d'échange d'ions (IEX) permet de séparer des biomolécules en fonction de la différence de charge entre la molécule cible et la résine chromatographique.
Optimisez votre purification downstream en utilisant la chromatographie sur membrane pour la capture et le polissage. Les membranes Natrix améliorent les coûts et l'efficacité des installations.
Augmentez la précision de votre filtration : nos produits à flux tangentiel garantissent la pureté des mAb, des vaccins... et sont disponibles en version réutilisable ou à usage unique.
Ressources apparentées
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Webinaires apparentés
Améliorez l'efficacité de vos procédés et réduisez vos coûts.
Vidéos apparentées
La plateforme BioContinuum™ : le facilitateur des installations de bioproduction de demain !